3-Nitrophenacyl thiocyanate 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

Vaara

APOSOR14074-1GEA 162 EUR
APOSOR14074-1G APOSOR14074-10G APOSOR14074-5G
3-Nitrophenacyl thiocyanate 95%
3-Nitrophenacyl thiocyanate
Kaava: C₉H₆N₂O₃S
Sulamispiste: 124…126 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02063052
CAS-numero: 6097-22-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR