6-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR14084-5GEA 41 EUR
APOSOR14084-5G
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Kaava: C₇H₃BrClNS
MW: 248,53 g/mol
Sulamispiste: 98…103 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD04971822
CAS-numero: 80945-86-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III