4-Isoquinolineboronic acid 96%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR14158-1GEA 101 EUR
APOSOR14158-1G APOSOR14158-5G
4-Isoquinolineboronic acid 96%
4-Isoquinolineboronic acid
Kaava: C₉H₈BNO₂
MW: 172,9763 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD03412093
CAS-numero: 192182-56-2