5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR14269-5GEA 95.1 EUR
APOSOR14269-5G APOSOR14269-25G APOSOR14269-1G
5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
Kaava: C₉H₈BrN₃
MW: 238,09 g/mol
Sulamispiste: 172…174 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00558911
CAS-numero: 78583-82-1