L-lysiini
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
Synonyms: L(+)-lysiiniH-Lys-OH
APOSOR14752-1KGEA 175 EUR
APOSOR14752-1KG APOSOR14752-100G APOSOR14752-500G
L-lysiini
L-lysiini
Kaava: C₆H₁₄N₂O₂
MW: 146,19 g/mol
Sulamispiste: 215 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064433
CAS-numero: 56-87-1
EINECS: 200-294-2