2-Iodo-3-nitrotoluene
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR14830-1GEA 14.8 EUR
APOSOR14830-1G
2-Iodo-3-nitrotoluene
2-Iodo-3-nitrotoluene
Kaava: C₇H₆INO₂
MW: 263,0300 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00091040
CAS-numero: 6277-17-4