15-Hydroxypentadecanoic acid 99%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR1489-5GEA 0 EUR
APOSOR1489-5G APOSOR1489-1G
15-Hydroxypentadecanoic acid 99%
15-Hydroxypentadecanoic acid
Kaava: C₁₅H₃₀O₃
MW: 258,40 g/mol
Sulamispiste: 84…89 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00039535
CAS-numero: 4617-33-8
EINECS: 225-026-1