1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR14995-25GEA 44 EUR
APOSOR14995-25G APOSOR14995-1G APOSOR14995-5G
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Kaava: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09 g/mol
Sulamispiste: 210…216 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00077436
CAS-numero: 1621-91-6