4-Biphenylboronic acid pinacol ester 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR15024-1GEA 14.8 EUR
APOSOR15024-1G
4-Biphenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Biphenylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₈H₂₁BO₂
MW: 280,17 g/mol
Sulamispiste: 112 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07368291
CAS-numero: 144432-80-4