1-(4-Cyanophenyl)-2-thiourea 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR15046-5GEA 0 EUR
APOSOR15046-5G APOSOR15046-1G APOSOR15046-25G
1-(4-Cyanophenyl)-2-thiourea 97%
1-(4-Cyanophenyl)-2-thiourea
Kaava: C₈H₇N₃S
MW: 177,23 g/mol
Sulamispiste: 201…205 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00041175
CAS-numero: 3460-55-7