2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR15130-25GEA 199 EUR
APOSOR15130-25G APOSOR15130-1G APOSOR15130-100G APOSOR15130-5G
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
Kaava: C₈H₆N₂O₂S
MW: 194,21 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00054180
CAS-numero: 93-85-6
EINECS: 202-283-8