4-Amino-3-methylbenzenesulphonamide 95%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

APOSOR1516-1GEA 77.6 EUR
APOSOR1516-1G
4-Amino-3-methylbenzenesulphonamide 95%
4-Amino-3-methylbenzenesulphonamide
Kaava: C₇H₁₀N₂O₂S
MW: 186,2300 g/mol
Sulamispiste: 160 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00466840
CAS-numero: 53297-70-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR