5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR15212-1GEA 87.9 EUR
APOSOR15212-1G APOSOR15212-5G APOSOR15212-10G
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Kaava: C₁₀H₁₁N₃O
MW: 189,22 g/mol
Sulamispiste: 140…144 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00462192
CAS-numero: 19541-95-8