Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR15218-5GEA 83.4 EUR
APOSOR15218-5G APOSOR15218-1G APOSOR15218-25G
Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Kaava: C₈H₇BrN₂O₄
MW: 275,06 g/mol
Sulamispiste: 108…110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08443938
CAS-numero: 105655-17-2