5-Amino-3-(4-chlorophenyl)isoxazole
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR15282-1GEA 144 EUR
APOSOR15282-1G APOSOR15282-5G
5-Amino-3-(4-chlorophenyl)isoxazole
5-Amino-3-(4-chlorophenyl)isoxazole
Kaava: C₉H₇ClN₂O
MW: 194,6177 g/mol
Sulamispiste: 162…165 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01569450
CAS-numero: 33866-48-7