2-Butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR1530-100GEA 39.6 EUR
APOSOR1530-100G APOSOR1530-25G APOSOR1530-500G
2-Butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde 97%
2-Butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde
Kaava: C₈H₁₁ClN₂O
Sulamispiste: 97…100 °C
Tiheys: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01934396
CAS-numero: 83857-96-9
EINECS: 410-260-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III