N-Boc-ethylenediamine 97+%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
Synonyms: t-boc-N-EDA
APOSOR1533-5GEA 0 EUR
APOSOR1533-5G APOSOR1533-100G APOSOR1533-25G
N-Boc-ethylenediamine 97+%
N-Boc-ethylenediamine
Kaava: C₇H₁₆N₂O₂
MW: 160,22 g/mol
Kiehumispiste: 72…80 °C/0,1mmHg
Tiheys: 1,012 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 113 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00191871
CAS-numero: 57260-73-8
UN: 2735
ADR: 8,III