Ethyl-2-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR15332-1GEA 17.7 EUR
APOSOR15332-1G
Ethyl-2-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Kaava: C₁₃H₁₃NO₃S
MW: 263,3100 g/mol
Sulamispiste: 94…96 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD06738343
CAS-numero: 57677-79-9