3-Bromo-5-(hydroxymethyl)isoxazole
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR15590-250MGEA 51.3 EUR
APOSOR15590-250MG APOSOR15590-1G
3-Bromo-5-(hydroxymethyl)isoxazole
3-Bromo-5-(hydroxymethyl)isoxazole
Kaava: C₄H₄BrNO₂
MW: 177,98 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04035586
CAS-numero: 25742-00-1