cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene
Vaara
APOSOR15604-250MGEA 44.8 EUR
APOSOR15604-250MG
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene
Kaava: C₁₆H₃₄OSn
MW: 361,15 g/mol
Kiehumispiste: 84…87 °C/1mmHg
Tiheys: 1,082 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD07787391
CAS-numero: 64724-29-4
UN: 2788
ADR: 6.1,III