(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine
Vaara
APOSOR15643-5GEA 22.4 EUR
APOSOR15643-25G APOSOR15643-5G
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine
Kaava: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28
Sulamispiste: 38…45 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02683204
CAS-numero: 147081-29-6