tert-Butyl-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR15670-10GEA 121 EUR
APOSOR15670-10G APOSOR15670-1G APOSOR15670-5G
tert-Butyl-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
Kaava: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,31 g/mol
Tiheys: 0,995 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01317792
CAS-numero: 162167-97-7
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III