(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR15679-25GEA 29.4 EUR
APOSOR15679-25G APOSOR15679-100G APOSOR15679-5G
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Kaava: C₉H₁₇NO₃
MW: 187,24
Sulamispiste: 62…65 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01317838
CAS-numero: 109431-87-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III