5,6-Dichloro-1H-indole
Varoitus
APOSOR15747-100GEA 869 EUR
APOSOR15747-100G APOSOR15747-25G APOSOR15747-5G
5,6-Dichloro-1H-indole
5,6-Dichloro-1H-indole
Kaava: C₈H₅Cl₂N
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01075036
CAS-numero: 121859-57-2