4,5,6-Trichloropyrimidine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR15924-1GEA 52.7 EUR
APOSOR15924-1G
4,5,6-Trichloropyrimidine
4,5,6-Trichloropyrimidine
Kaava: C₄HCl₃N₂
MW: 183,4231 g/mol
Kiehumispiste: 87 °C/12mmHg
Sulamispiste: 53 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08458457
CAS-numero: 1780-27-4