3-Isoxazolecarboxylic acid 96%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR16167-5GEA 144 EUR
APOSOR16167-5G APOSOR16167-1G APOSOR16167-25G
3-Isoxazolecarboxylic acid 96%
3-Isoxazolecarboxylic acid
Kaava: C₄H₃NO₃
MW: 113,07 g/mol
Sulamispiste: 149…152 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD06738796
CAS-numero: 3209-71-0