Methyl-3-formylbenzoate 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR16949-5GEA 103 EUR
APOSOR16949-5G
Methyl-3-formylbenzoate 98%
Methyl-3-formylbenzoate
Kaava: C₉H₈O₃
Sulamispiste: 48…52 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00189379
CAS-numero: 52178-50-4