3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR17-250MGEA 51.3 EUR
APOSOR17-250MG APOSOR17-1G
3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
Kaava: C₉H₇ClN₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09860599
CAS-numero: 59843-69-5