2-Nitro-4-pyridinecarboxylic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR17067-1GEA 22 EUR
APOSOR17067-1G
2-Nitro-4-pyridinecarboxylic acid
2-Nitro-4-pyridinecarboxylic acid
Kaava: C₆H₄N₂O₄
MW: 168,11 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04114160
CAS-numero: 33225-74-0