2-Amino-3-bromobenzonitrile
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR17500-1GEA 14.8 EUR
APOSOR17500-1G APOSOR17500-10G APOSOR17500-5G
2-Amino-3-bromobenzonitrile
2-Amino-3-bromobenzonitrile
Kaava: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
Sulamispiste: 119…121 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05670539
CAS-numero: 114344-60-4