2,5-Dichloropyrimidine 97+%
Toimittaja: Apollo Scientific
|
Vaara
|
APOSOR17514-5GEA
17.7
EUR
APOSOR17514-5G
APOSOR17514-25G
APOSOR17514-100G
2,5-Dichloropyrimidine 97+%
2,5-Dichloropyrimidine
Kaava:
C₄H₂Cl₂N₂ MW: 148,97 g/mol Sulamispiste: 48…55 °C Leimahduspiste: 107 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00673131 CAS-numero: 22536-67-0 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |