Cyclohexylboronic acid pinacol ester 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR17650-25GEA 138 EUR
APOSOR17650-25G APOSOR17650-5G APOSOR17650-100G
Cyclohexylboronic acid pinacol ester 95%
Cyclohexylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₂H₂₃BO₂
MW: 210,12 g/mol
Tiheys: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04038749
CAS-numero: 87100-15-0