4-Bromo-N,N-diphenylaniline 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR17665-100GEA 118 EUR
APOSOR17665-100G APOSOR17665-25G
4-Bromo-N,N-diphenylaniline 98%
4-Bromo-N,N-diphenylaniline
Kaava: C₁₈H₁₄BrN
MW: 324,21 g/mol
Sulamispiste: 108…112 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01851266
CAS-numero: 36809-26-4