3'-Allyl-4'-hydroxyacetophenone
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR1772-1GEA 36.6 EUR
APOSOR1772-1G APOSOR1772-5G
3'-Allyl-4'-hydroxyacetophenone
3'-Allyl-4'-hydroxyacetophenone
Kaava: C₁₁H₁₂O₂
Sulamispiste: 115…119 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00068015
CAS-numero: 1132-05-4