3-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR17814-250MGEA 238 EUR
APOSOR17814-250MG APOSOR17814-1G
3-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid 95%
3-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid
Kaava: C₈H₈BNO₃
MW: 176,9700 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09908169
CAS-numero: 947533-25-7