Phenothiazine 99%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR17816-250GEA 87.9 EUR
APOSOR17816-250G APOSOR17816-500G APOSOR17816-5KG
Phenothiazine 99%
Phenothiazine
Kaava: C₁₂H₉NS
MW: 199,28 g/mol
Kiehumispiste: 371 °C
Sulamispiste: 182…187 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00005015
CAS-numero: 92-84-2
EINECS: 202-196-5