4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2-bipyrimidine 98%
Varoitus
APOSOR17833-1GEA 80.3 EUR
APOSOR17833-1G
4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2-bipyrimidine 98%
4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2-bipyrimidine
Kaava: C₁₅H₁₀Cl₂N₄O₂
MW: 349,17
Sulamispiste: 159 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 150728-13-5