2-(Bromomethyl)quinoline
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR17841-250MGEA 32.3 EUR
APOSOR17841-250MG APOSOR17841-5G APOSOR17841-1G
2-(Bromomethyl)quinoline
2-(Bromomethyl)quinoline
Kaava: C₁₀H₈BrN
Sulamispiste: 55…56 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 5632-15-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III