5-Amino-2-chlorobenzonitrile
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR17860-25GEA 136 EUR
APOSOR17860-25G APOSOR17860-100G APOSOR17860-5G
5-Amino-2-chlorobenzonitrile
5-Amino-2-chlorobenzonitrile
Kaava: C₇H₅ClN₂
MW: 152,5800 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00800459
CAS-numero: 35747-58-1