2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR17909-50GEA 275 EUR
APOSOR17909-50G APOSOR17909-10G APOSOR17909-1G
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Kaava: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Sulamispiste: 130…132 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00128847
CAS-numero: 938-96-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III