4-Aminoquinoline 95+%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR17934-5GEA 90.8 EUR
APOSOR17934-10G APOSOR17934-5G APOSOR17934-1G
4-Aminoquinoline 95+%
4-Aminoquinoline
Kaava: C₉H₈N₂
MW: 144,1700 g/mol
Sulamispiste: 152…154 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00463448
CAS-numero: 578-68-7