3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR18012-5GEA 220 EUR
APOSOR18012-5G APOSOR18012-250MG APOSOR18012-1G
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile 95%
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile
Kaava: C₅H₂BrNS
MW: 188,05 g/mol
Sulamispiste: 43…48 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00068173
CAS-numero: 18791-98-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III