6-Quinoxaline​boronic acid pinacol ester 95+%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR18030-1GEA 156 EUR
APOSOR18030-1G
6-Quinoxaline​boronic acid pinacol ester 95+%
6-Quinoxaline​boronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₄H₁₇BN₂O₂
MW: 256,1080 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11054040
CAS-numero: 1167418-13-4