3-Bromo-6-methyl-5-nitro-1H-indazole
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR18056-250MGEA 14.8 EUR
APOSOR18056-250MG APOSOR18056-1G
3-Bromo-6-methyl-5-nitro-1H-indazole
3-Bromo-6-methyl-5-nitro-1H-indazole
Kaava: C₈H₆BrN₃O₂
MW: 256,0561 g/mol
Sulamispiste: 223…225 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09026989
CAS-numero: 1000343-58-7