Ethyl isocyanoacetate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR18110-25GEA 191 EUR
APOSOR18110-25G
Ethyl isocyanoacetate
Ethyl isocyanoacetate
Kaava: C₅H₇NO₂
MW: 113,12
Kiehumispiste: 194…196 °C
Tiheys: 1,035 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 84 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000007
CAS-numero: 2999-46-4
EINECS: 221-077-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III