2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR18374-100GEA 139 EUR
APOSOR18374-100G APOSOR18374-25G
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
Kaava: C₁₃H₁₀N₂O₃
MW: 242,23 g/mol
Sulamispiste: 204…208 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002428
CAS-numero: 1634-82-8
EINECS: 216-655-2