Methanesulphonamide 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR18387-100GEA 19.1 EUR
APOSOR18387-100G APOSOR18387-500G APOSOR18387-50G
Methanesulphonamide 97%
Methanesulphonamide
Kaava: CH₅NO₂S
MW: 95,13
Sulamispiste: 85…93 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007940
CAS-numero: 3144-09-0
EINECS: 221-553-6