2-Amino-4-methyloxazole 97+%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR18426-5GEA 290 EUR
APOSOR18426-5G
2-Amino-4-methyloxazole 97+%
2-Amino-4-methyloxazole
Kaava: C₄H₆N₂O
MW: 98,1032 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00126682
CAS-numero: 35629-70-0