2-Amino-N-methylbenzamide
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR1843-25GEA 90.8 EUR
APOSOR1843-25G APOSOR1843-100G APOSOR1843-5G
2-Amino-N-methylbenzamide
2-Amino-N-methylbenzamide
Kaava: C₈H₁₀N₂O
Sulamispiste: 75…76 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00060602
CAS-numero: 4141-08-6