1-Methyl-2-indoleboronic acid 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR1923-1GEA 180 EUR
APOSOR1923-1G APOSOR1923-250MG
1-Methyl-2-indoleboronic acid 95%
1-Methyl-2-indoleboronic acid
Kaava: C₉H₁₀BNO₂
MW: 174,99 g/mol
Sulamispiste: 108…112 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD01114668
CAS-numero: 191162-40-0